50621-U
Ascentis® Express 90 Å ES-C18 (2.0 µm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea
Synonyme(s) :
Ascentis® Express 90 Å ES-C18, 2.0 µm HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Ascentis® Express 90 Å ES-C18, 2.0 µm HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea, cartridge L × I.D. 0.5 cm × 3.0 mm
Matériaux
(SST)
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Ascentis® Express
Caractéristiques
non-endcapped, optimized for stability under low pH conditions
Conditionnement
pack of 3 ea
Ampleur du marquage
6.5% Carbon loading
Paramètres
1000 bar max. pressure
40 °C temp. limit (at pH 8)
90 °C temp. limit (at pH 1)
Cartouche, L × D.I.
0.5 cm × 3.0 mm
Matrice
Fused-Core™ silica particle platform particle platform
Groupe de la matrice active
C18
Taille des particules
2.0 μm
Dimension de pores
90 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
1-8