Principaux documents
502715
Frittés pour micro-filtre en PEEK en ligne
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Conditionnement
pkg of 10 ea
Compatibilité
for use with In-Line MicroFilter (502707)
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis