50114-U
Purospher® STAR RP-18 Endcapped (2 µm) Capillary Column
L × I.D. 50 mm × 0.3 mm, pk of 1 ea
Synonyme(s) :
Purospher® STAR RP-18 Endcapped (2 µm) Capillary Columns
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Description
UHPLC Column
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pk of 1 ea
Ampleur du marquage
17% C loading
Paramètres
10000 psi max. pressure (700 bar)
65 °C temp. limit
Technique(s)
LC/MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
50 mm × 0.3 mm
Matrice
fully porous particle support
Groupe de la matrice active
C18 bonding phase
Taille des particules
2 μm
Dimension de pores
120 Å pore size
pH de fonctionnement
1.5-10.5
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- No phase collapse when using highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications