48881
Chlordane (mélange d′isomères)
certified reference material, 500 μg/mL in methanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Description
technical mixture
Gamme de produits
TraceCERT®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
500 μg/mL in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C10H6Cl8/c11-3-1-2-4(5(3)12)9(16)7(14)6(13)8(2,15)10(9,17)18/h2-5H,1H2
Clé InChI
BIWJNBZANLAXMG-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique