Principaux documents
442768
Supelco
Propionaldehyde-2,4-DNPH
analytical standard
Synonyme(s) :
Propionaldéhyde-2,4-dinitrophénylhydrazone
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH=NNHC6H3(NO2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23151816
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type calibration
Conditionnement
ampule of 100 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
152-155 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h3-6,11H,2H2,1H3/b10-5+
Clé InChI
NFQHZOZOFGDSIN-BJMVGYQFSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3