Principaux documents
442639
Supelco
Methacrolein-2,4-DNPH
analytical standard
Synonyme(s) :
Méthacroleine-2,4-dinitrophénylhydrazone
About This Item
Formule linéaire :
H2C=C(CH3)CH=NNHC6H3(NO2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41121813
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Caractéristiques
standard type calibration
Conditionnement
ampule of 100 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
204-206 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC(=C)\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N4O4/c1-7(2)6-11-12-9-4-3-8(13(15)16)5-10(9)14(17)18/h3-6,12H,1H2,2H3/b11-6+
Clé InChI
TUBWWZMXYOKKNG-IZZDOVSWSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable