Principaux documents
43451
Supelco
Stearic acid-1,2,3,4-13C4
analytical standard
Synonyme(s) :
1-Octadecanoic-1,2,3,4-13C4 acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C4C14H36O2
Poids moléculaire :
288.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Ampleur du marquage
≥99%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i15+1,16+1,17+1,18+1
Clé InChI
QIQXTHQIDYTFRH-ZYWWEACVSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable