Principaux documents
43329
Supelco
2-(4-tert-Butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetamide
reference material
Synonyme(s) :
Oxymetazoline impurity C (PhEur), 2-[4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H21NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
reference material
Famille d'API
oxymetazoline
Essai
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C14H21NO2/c1-8-6-11(14(3,4)5)13(17)9(2)10(8)7-12(15)16/h6,17H,7H2,1-5H3,(H2,15,16)
Clé InChI
SZXVVIYVCJXDSD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable