Principaux documents
43067
Supelco
cis,cis-9,12-Hexadecadienoic acid
analytical standard
Synonyme(s) :
Palmitolinoleic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H28O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Essai
≥95.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCC)=O
InChI
1S/C16H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h4-5,7-8H,2-3,6,9-15H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
RVEKLXYYCHAMDF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable