Principaux documents
43059
Supelco
Mead acid
analytical standard
Synonyme(s) :
cis-5,8,11-Eicosatrienoic acid, MEAD acid, cis,cis,cis-5,8,11-Eicosatrienoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H34O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Essai
≥93.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h9-10,12-13,15-16H,2-8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b10-9-,13-12-,16-15-
Clé InChI
UNSRRHDPHVZAHH-YOILPLPUSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable