Principaux documents
33109-U
Supelco
Flacons (vials), bouchon à sertir, flacon à sérum
volume 50 mL, clear glass bottle, O.D. × H 43 mm × 73 mm, pkg of 272 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
clear glass bottle
Caractéristiques
autoclavable
closure type crimp top vial
Conditionnement
pkg of 272 ea
D.E. × H
43 mm × 73 mm
Volume
50 mL
Raccords
thread for 20 mm
Description générale
Ces flacons sont fabriqués à partir de verre clair, borosilicaté.