28873-U
Raccord à emboîtement en acier inoxydable (en ligne) Super Clean
size 1/8 in., pkg of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
SB.54
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable