27527
Flacons (vials) gradués, bouchon à vis à ouverture centrale, pré-assemblés
volume 40 mL, clear glass vial, thread for 24-400, O.D. × H 29 mm × 82 mm, barrier liner (silicone bonded to aluminum)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
barrier liner (silicone bonded to aluminum)
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Caractéristiques
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
29 mm × 82 mm
Volume
40 mL
Raccords
thread for 24-400
Catégories apparentées
Description générale
Les septa sont en silicone sur aluminium.