26889-U
Seringues SGE pour passeur d′échantillons Agilent/HP 7673, 7683 et 6850 ALS, aiguille fixe
volume 10 μL, 10F-HP-0.63/0.47, needle size 23-26 ga, needle L 42 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cone tip stainless steel needle
Taille de l'aiguille
23-26 ga
Caractéristiques
needle type F (cemented needle)
point style #1
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 002822
L de l'aiguille
42 mm
Volume
10 μL