Principaux documents
2636801
Supelco
Insert d′injection, splitless, entrée conique unique (non rempli)
pkg of 1 ea
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Matériaux
glass liner
Description
Universal flash
Caractéristiques
glass flash insert
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Varian 03-918339-00 (OEM)
L × D.E. × D.I.
73 mm × 6.35 mm × 4.0 mm
Compatibilité
for use with Varian 1075/1077 Injectors
technique used for 0.53 mm I.D. columns
Catégories apparentées
Description générale
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Varian (1075 and 1077 Injector)
Autres remarques
I263680 --> material nos. 2636801 (1pk), 2636805 (5pk), & 2636825 (25pk).