25936
Glass Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase 4% Carbowax 20M, matrix 80/120 Carbopack B DA support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass column
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Agilent
Paramètres
0-200 °C temperature (isothermal or programmed)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.E. × D.I.
6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
Matrice
80/120 Carbopack B DA support
Groupe de la matrice active
4% Carbowax 20M phase
Type de colonne
packed GC
Compatibilité
for use with Agilent Configuration A
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable