Principaux documents
24717
Supelco
Inserts pour flacons de 2 ml à col large, 6,0 mm de diamètre intérieur
volume 0.25 mL, conical clear glass, O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
conical clear glass
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
Volume
0.25 mL
Compatibilité
for use with 12 × 32mm vials with 6.0mm I.D.
Description générale
Inserts pour flacons de 12 × 32 mm à col large (6,0 mm)