24591
Seringue Hamilton®, GASTIGHT® série 1000, LTN Pt.5 (aiguille fixe avec port latéral)
1010LTN, volume 10 mL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
Taille de l'aiguille
22 ga
Caractéristiques
needle type LTN (fixed)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 81643
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
10 mL