Principaux documents
24565
Supelco
Piège à hydrocarbures Supelcarb HC
volume 750 cc, 1/2 in. fitting
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Volume
750 cc
Niveau de qualité
Raccords
1/2 in. fitting
Description générale
Élimine les composés organiques des gaz vecteurs, de l′air et de l′hydrogène. Ces pièges sont fabriqués par Supelco dans ses propres usines, ce qui nous permet de vous garantir le meilleur piégeage par gramme et le matériau le plus propre qui soit. L′adsorbant Supelcarb HC est un piège deux fois plus puissant que le charbon actif.
Hydrocarbon traps are basically used in GC for carrier gas purification, as the name suggests they are primarily used for trapping hydrocarbons.
Informations légales
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Natalia Smith-Cortinez et al.
Cells, 9(11) (2020-11-15)
Upon liver injury, hepatic stellate cells (HSCs) transdifferentiate to migratory, proliferative and extracellular matrix-producing myofibroblasts (e.g., activated HSCs; aHSCs) causing liver fibrosis. HSC activation is associated with increased glycolysis and glutaminolysis. Here, we compared the contribution of glycolysis, glutaminolysis and