Principaux documents
24340
Supelco
Kit de criblage pour colonnes Supelco DEX pour GC/CPG
kit I
About This Item
Code UNSPSC :
41115710
Matériaux
fused silica column
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Type de colonne
capillary chiral
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Ces kits vous fournissent les outils dont vous avez besoin pour effectuer la plupart des séparations chirales. Confirmez l′identité des énantiomères en contrôlant les changements d′ordre d′élution (énantio-inversion) d′une colonne à une autre. En association, les colonnes de deux kits couvrent toute la gamme d′énantiosélectivité d′une colonne DEX. Comparez les économies par rapport à l′achat séparé des colonnes.
Kit I : une colonne 0,25 μ mesurant 30 m × 0,25 mm D.I., de chaque type, c′est-à-dire a-DEX 120, ß-DEX 120, ¿-DEX 120.
Kit II : une colonne 0,25 μ mesurant 30 m × 0,25 mm D.I., de chaque type, c′est-à-dire ß-DEX 120, ß-DEX 225, ¿-DEX 225 et ß-DEX 325.
Kit I : une colonne avec une épaisseur de film de 0,25μ mesurant 30 m × 0,25 mm D.I., de chaque type :
a-DEX 120, ß-DEX 120, ¿-DEX 120.
Autres remarques
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Informations légales
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • 24310α-DEX 120, L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μmFDS
  • 24304β-DEX 120, L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μmFDS
  • 24307γ-DEX 120, L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μmFDS