24160-U
Colonne capillaire Petrocol® DH pour GC/CPG
L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.50 μm
Synonyme(s) :
F.S.CAP. PETROCOL DH 100 M 0,50 UM 0,25 MM (48872)®
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Niveau de qualité
Agence
ASTM® D5441,D6729,D6730,D6773
meets requirements for USP G1, G2 and G9
Paramètres
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
Valeur bêta
125
df
0.50 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
100 m × 0.25 mm
Groupe de la matrice active
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
Application(s)
chemicals and industrial polymers
petroleum
Type de colonne
capillary non-polar
Catégories apparentées
Description générale
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(dimethyl siloxane)
- -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed)
Application
Autres remarques
Protocoles
Detailed Hydrocarbon Analysis (DHA) Using Gas Chromatography (GC)
Protocol for GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
Protocol for GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique