Principaux documents
23865
Supelco
Ferrule pour colonne capillaire CapSeal Bullet, courte
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Caractéristiques
ferrule type short
Conditionnement
pkg of 10 ea
D.I.
0.5 mm
Compatibilité
0.32 mm Column I.D.
Description générale
Les ferrules CapSeal Bullet™ sont faites de graphite emprisonné dans une base d′aluminium. Ce concept unique empêche la ferrule d′adhérer au raccord, ce qui la rend plus facile à enlever. Évitez-vous le casse-tête d′avoir à faire toutes sortes de manipulations pour extraire la ferrule et risquer d′endommager votre raccord.
Caractéristiques : devient étanche après serrage manuel d′un 1/8 tour . Peut être réutilisée. Un cône terminal spécial limite l′extrusion du graphite dans le raccord.
Composition du matériau : graphite dans une base d′aluminium
Température maximum : 450 °C
The CapSeal Bullet ferrule, with its innovative design, provides a refined graphite ferrule with a clean sharp profile, and minimal flashing to ensure maximum sealing surface and minimal possibility of column contamination during installation. The CapSeal Bullet ferrule allows low-torque sealing (effectiveat 1/8-turn past fingertight), and has a temperature limit of 450 °C for both isothermal and programmed temperature use, under normal conditions. Furthermore, CapSeal Bullet ferrules to provide a leak-free connection for any application.