Principaux documents
20211
Supelco
ORBO 34, charbon actif de noix de coco spécialement traité (20/40), 400/200 mg
W,GFF,F separators, O.D. × L 8 mm × 105 mm, pkg of 25 ea
Synonyme(s) :
Tube de charbon de noix de coco activé
About This Item
Code UNSPSC :
47131900
Matériaux
W,GFF,F separators
Niveau de qualité
Agence
NIOSH 6013
Gamme de produits
ORBO
Composition
Bed A, 400 mg
Bed B, 200 mg
Conditionnement
pkg of 25 ea
Fabricant/nom de marque
ORBO 34
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. × L
8 mm × 105 mm
Matrice
activated coconut charcoal
activated coconut charcoal (specially treated)
Taille des particules
20-40 mesh
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
Informations légales
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable