Principaux documents
18927
Supelco
2-[2-[[3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indol-3-yl]-N,N-dimethylethanamine
reference material
Synonyme(s) :
Rizatriptan Benzoate impurity A (PhEur)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H35N7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
469.62
Beilstein:
57609764
Qualité
reference material
Famille d'API
rizatriptan
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN(C)CCC1=CNC(C1=C2)=CC=C2CC3=C(CCN(C)C)C4=CC(CN5N=CN=C5)=CC=C4N3
InChI
1S/C28H35N7/c1-33(2)11-9-22-16-30-26-7-5-20(13-24(22)26)15-28-23(10-12-34(3)4)25-14-21(6-8-27(25)32-28)17-35-19-29-18-31-35/h5-8,13-14,16,18-19,30,32H,9-12,15,17H2,1-4H3
Clé InChI
WMKBUQPKAAJBHZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable