18193
Tetradecamethylhexasiloxane
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Si](O[Si](O[Si](O[Si](C)(C)C)(C)C)(C)C)(O[Si](O[Si](C)(C)C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C14H42O5Si6/c1-20(2,3)15-22(7,8)17-24(11,12)19-25(13,14)18-23(9,10)16-21(4,5)6/h1-14H3
Clé InChI
ADANNTOYRVPQLJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable