150479-U
SeQuant® ZIC®-HILIC Stainless Steel Capillary HPLC Column
pore size 200 Å, 3.5 μm particle size, L × I.D. 150 mm × 0.3 mm
Synonyme(s) :
SeQuant®
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
SeQuant®
Niveau de qualité
Paramètres
temp. range at ambient-70 °C
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
150 mm × 0.3 mm
Matrice
fully porous particle particle platform
Groupe de la matrice active
ZIC-HILIC bonding phase
Taille des particules
3.5 μm
Dimension de pores
200 Å pore size
Plage de pH
2-8
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Description générale
Stockage et stabilité