Principaux documents
14811
Supelco
trans-2-Decenoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[[(2E)-1-oxo-2-decenyl]oxy]-1-propanaminium inner salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17D3H28NO4
Poids moléculaire :
316.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]/D -18.0 to -12.0, c = 0.1 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Ampleur du marquage
≥99%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C[C@H](OC(/C=C/CCCCCCC)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C17H31NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4/h11-12,15H,5-10,13-14H2,1-4H3/b12-11+/t15-/m1/s1/i2D3
Clé InChI
MITAQTMTDSXVQD-OSMKHQBUSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable