13547
Diaion® CR11 sodium form
pkg of 1000 g
About This Item
Produits recommandés
Description
weakly acidic cation exchange resin
Niveau de qualité
Forme
beads
Conditionnement
pkg of 1000 g
Paramètres
120 °C Na+ form max. temp.
80 °C H+ form max. temp.
Humidité
55-65%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
crosslinked polystyrene (highly porous)
Groupe de la matrice active
iminodiacetic acid functional group
Taille des particules
16-45 mesh
pH de fonctionnement
4-10
Capacité
0.35 meq/mL by wetted bed volume (calcium)
1.2 meq/g by dry weight (calcium)
Technique de séparation
affinity
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable