ZRB2993
Anti-CD83 Antibody, clone 1I15 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Cell surface protein HB15, hCD83
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1I15, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 23.04 kDa
observed mol wt ~39 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey
Conditionnement
antibody small pack of 25
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
Extracellular domain
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... CD83(9308)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting with His-tagged, recombinant fragment of human CD83.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant fragment of human CD83.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected CD83 in Raji cell lysate.
Affinity Binding Assay Analysis: The binding affinity of this antibody to CD83 peptide was at least one thousand-fold (1,000X) higher than that obtained with the non-specific control peptide.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CD83 in Raji and Ramos cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CD83 in human tonsil tissue sections.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected CD83 in one million Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable