ZRB2727
Anti-DRP1 Antibody, clone 1E8 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Anti-DCLK1-L Antibody, clone 1D16 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, DVLP, Dnm1p/Vps1p-like protein, Dymple, Dynamin family member proline-rich carboxyl-terminal domain less, Dynamin-1-like protein, Dynamin-like protein, Dynamin-like protein 4, Dynamin-like protein IV, Dynamin-related protein 1, EC:3.6.5.5, HdynIV
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E8, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 82 kDa
observed mol wt ~80 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
rat, mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine, porcine, canine, monkey
Conditionnement
antibody small pack of 25
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
C-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... DNM1L(10059)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in L6 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected DRP1 in L6 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected DRP1 in HeLa and NIH3T3 cell lysates.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected DRP1 in Human pancreas and Human testis tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected DRP1 in L6 and SK-OV-3 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound DRP1 peptide with a KD of 5.6 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1