ZRB2507
Anti-CTNND1/p120CTN Antibody, clone 2C22 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Cadherin-associated Src substrate (CAS), Catenin delta-1, KIAA0384, p120 catenin (p120(ctn)), p120(cas)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C22, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 108.17 kDa
observed mol wt ~108 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
rat, human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
nonhuman primates, monkey
Conditionnement
antibody small pack of 25
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgGκ
Séquence de l'épitope
C-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... CTNND1(1500)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in A-431 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CTNND1/p120CTN protein in A431 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CTNND1 in lysates from PC-12 cells, human prostate, mouse testis and rat testis.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CTNND1/p120CTN in human prostate tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CTNND1 in A-431 cells.
Affinity Binding Assay Analysis: A representative lot of this antibody bound with CTNND1/p120CTN peptide with at least one hundred thousand-fold (100,000X) higher than with non-specific control peptide.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable