ZRB2358
Anti-Rab11 Antibody, clone 1C16 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
EC:3.6.5.2, Rab-11, Ras-related protein Rab-11A, YL8
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
recombinant monoclonal
Description
clone 1C16
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 24 kDa
observed mol wt ~24 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human, mouse, rat
Conditionnement
antibody small pack of 25
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
C-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... RAB11A(8766)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in SH-SY5Y cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Rab11 in SH-SY5Y cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected Rab11 in lysates from C2C12 and PC12 cells and Human brain tissue.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Rab11 in Human stomach tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Rab11 in SH-SY5Y cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Rab11 peptide with a KD of 1.3 x 10-6 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable