ZRB2112
Anti-CD44 Antibody, clone 5H23 Antibody, ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
CD44 antigen;CDw44;Epican;Extracellular matrix receptor III;ECMR-III;GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor;HUTCH-I;Heparan sulfate proteoglycan;Hermes antigen;Hyaluronate receptor;Phagocytic glycoprotein 1;PGP-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5H23, recombinant monoclonal
Description
5H23 Clone
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 81.54 kDa
observed mol wt ~140 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
C-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD44(960)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting with recombinant Human CD44.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:10,000 dilution of this antibody detected recombinant Human CD44.
Tested Applications
Enzyme Immunoassay Analysis: A Series of Dilutions from a representative lot detected CD44 in CD44 and GST proteins.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected CD44 in one million Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CD44 in human skin tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound recombinant Human CD44 protein with a KD of 2.2 x 10-6 in an affinity binding assay.
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CD44 in Human skin tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable