ZRB1671
Anti-IgG1 Fc γ chain Antibody, clone 1B17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Ig gamma-1 chain C region, Ig gamma-1 chain C region EU, Ig gamma-1 chain C region KOL, Ig gamma-1 chain C region NIE, Immunoglobulin heavy constant gamma 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
recombinant monoclonal
Description
clone 1B17
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 43.9 kDa
observed mol wt ~46 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
Internal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... IGHG1(3500)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting with Human IgG, Fc fragment.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:10,000 dilution of this antibody detected Human IgG1 Fc chain.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot did not detect Mouse IgG, Rabbit IgG, and Chicken IgY.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected IgG1 Fc chain in one million Raji cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected IgG1 Fc chain in Human tonsil tissue sections.
Enzyme Immunoassay (ELISA): Serial dilutions from a representative lot detected Human IgG1 Fc fragment, but did not detect Mouse IgG and Chicken IgY.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable