ZRB1509
Anti-V5 Tag Antibody, clone 1K20-L2 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Anti-Adiponectin Antibody, clone 1D19 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, Non-structural protein V tag
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1K20-L2, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 23.94 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
all
Conditionnement
antibody small pack of 25
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
Internal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting with His/V5-tagged recombinant Tau-441 protein.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected His/V5-tagged recombinant Human Tau-441 protein.
Tested Applications
ELISA Analysis: A serial of dilutions from a representative lot detected V5-tagged recombinant Human Tau-441 protein.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected HEK293 cells transfected with a V5 expression plasmid.
Peptide Inhibition Assay:: Target band detection in V5-tagged recombinant Human Tau-441 protein was prevented by preblocking of a representative lot with V5 tag peptide, but not the corresponding non-V5 tag control peptide.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable