ZRB1385
Anti-Ataxin-3 Antibody, clone 2C14 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
EC:3.4.19.12, Machado-Joseph disease protein 1, Spinocerebellar ataxia type 3 protein, ATXN3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C14, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 41.25 kDa
observed mol wt ~41 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
porcine, feline, canine, monkey
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
Internal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATXN3(4287)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in MCF-7 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Ataxin-3 in MCF-7 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Ataxin-3 in SH-SY5Y cell lysate.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Ataxin-3 recombinant fragment with a KD of 9.5 x 10-8 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Ataxin-3 in human testis and human urinary bladder tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in MCF-7 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Ataxin-3 in MCF-7 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable