ZMS1232
Anti-RABV Glycoprotein Antibody, clone D1-25 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Glycoprotein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
D1-25, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 58.53 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
rabies virus
Conditionnement
antibody small pack of 25
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
vaccinia virus ... G(1489856)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Immunocytochemistry Analysis in L929 cells transfected with RABV glycoprotein
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected RABV Glycoprotein in L929 cells transfected with glycoprotein of ERA strain of Rabies virus.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected RABV Glycoprotein in one million L929 cells stably transfected with glycoprotein of ERA strain of Rabies virus.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable