ZMS1213
Anti-Phosphoepitope SR Antibody, clone 1H4 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
SR, Ser-Arg-Rich
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
recombinant monoclonal
Description
Clone, 1H4
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt ~55, kDa
observed mol wt ~30, kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
rat, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in lysate from L6 cells treated with insulin.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Phosphoepitope SR proteins in lysates from L6 cells treated with insulin (100 nM; 5 min) but not in untreated cells.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Phosphoepitope SR proteins in HeLa cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable