ZMS1137
Anti-Tau Antibody, clone T49 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Microtubule-associated protein tau;Neurofibrillary tangle protein;Paired helical filament-tau;PHF-tau
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
T49, recombinant monoclonal
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 46.33 kDa
observed mol wt ~53 to 57 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
rat, bovine, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... MAPT(281296)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Bovine brain tissue membrane preparations.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Tau in Bovine brain membrane preparation.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100-1,000 dilution from a representative lot detected Tau in Rat brain, Mouse brain. and Mouse kidney tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Tau in Neuro-2a cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable