Z748021
Reducing part for Hettich® swing-out rotor No. 1624
for 1 x 50 mL tubes (34 x 100 mm size)
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.22
Produits recommandés
Caractéristiques
Holds 50 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1331
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 1481, 1490, 1495 (buckets)
Catégories apparentées
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG