Z744277
Wilmad® Suprasil® VT Dewar Inserts for Bruker®
O.D. 10.5 mm , lower, L 147 mm , upper, L 72 mm , lower
Synonyme(s) :
EPR cryo dewar, EPR dewar
About This Item
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Wilmad WG-821-F-Q
Longueur
147 mm , upper
72 mm , lower
D.E.
10.5 mm , lower
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages