Z744226
KDS Legato™ 380 Emulsifier/Homogenizer
AC/DC input 100-240 V, UK plug
Synonyme(s) :
dosing pump, infusion pump, withdrawal pump
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
no. of channels 1 (per pump)
CE, RoHS Approved
accuracy ± 0.35%
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
KD Scientific 788380
L × P × H
8.89 cm (3.5 in.) × 25.4 cm (10 in.) × 27.94 cm (11 in.)
Volume
0.0005—140 mL
Poids
4.9 kg (10.75 lb ), (pump)
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Selectable emulsifying rates
- Selectable volumes
- Adjustable duration – Enter the number of cycles or the total time