Z744195
eXTReme™ SealMate™ Adhesive Microplate-sealing Film Rolls
non-sterile
Synonyme(s) :
microplate sealing film, multiwell plate sealing film, sealing film
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
Conditionnement
pkg of 160 ea (2 rolls, 80 sheets per roll)
Fabricant/nom de marque
Excel Scientific RSMXTR-2
Paramètres
-20-+120 °C temp. range
Technique(s)
PCR: suitable
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Extra strong adhesive minimizes evaporation yet removes easily without leaving residue on the plate.
- Replacement rolls can be easily installed by releasing the locking clasps on the dispenser