Principaux documents
Z744121
Freezer box
W × L 2 in. × 2 in., without dividers
Synonyme(s) :
freezer container, freezer storage, storage container
About This Item
Code UNSPSC :
55121611
Matériaux
white
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech FRSB-4000
Technique(s)
cryopreservation: suitable
Larg. × L
2 in. × 2 in.
Catégories apparentées
Description générale
2" Freezer Box, Each
Application
Cryogenics