Principaux documents
Z744113
Freezer box divider
to hold, 64 tube(s), pk of 12
Synonyme(s) :
freezer container, freezer storage, storage container
About This Item
Code UNSPSC :
41122804
Caractéristiques
to hold 64 tube(s)
Conditionnement
pack of 12
pk of 12
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech FBCD-1000
Catégories apparentées
Description générale
Freezer box divider, 64 hole 12/pk
Application
Cryogenics