Z744105
CoolSafe™ system
to hold, 32 x 5 mL tubes
Synonyme(s) :
Cooling Box, cooling block, dry block, tube cooling block
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
to hold 32 x 5 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech CSAF-4000
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages