Principaux documents
Z744073
EZcap General Purpose FilmStrips
polypropylene, sterile
About This Item
Code UNSPSC :
41122410
Nomenclature NACRES :
NB.35
Matériaux
polypropylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
RNase and DNase free
Conditionnement
case of 400 ea
Fabricant/nom de marque
Excel Scientific GPS-CS1X8-400
Paramètres
-40 °C temp. range (120 °C)
Catégories apparentées
Informations légales
EZcap is a trademark of Excel Scientific, Inc.
FilmStrips is a trademark of Excel Scientific, Inc.