Z741645
Sartorius eLINE® replacement battery
Synonyme(s) :
Replacement battery
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Produits recommandés
Description
For use with: eLINE Pipettors
Fabricant/nom de marque
Sartorius 731009
Informations légales
eLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy