Z740339
Gas PermASeal™ heat sealable seal
VII LabRoll™, W × L 115 mm × 200 m, sterile
Synonyme(s) :
gas permeable seal, plate sealing film
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Caractéristiques
piercable
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
IST Scientific IST-110-115SR
Larg. × L
115 mm × 200 m
Catégories apparentées
Description générale
Features: Opaque, non-woven, porous, gas permeable, barrier to solid contaminants, pierceable, peelable. Seals to polypropylene and polystyrene plates. Pierceable. Peelable. Not certified free from nucleases and DNA.
Compatibility: Polypropylene (PP), Polystyrene (PS).
Seal integrity range: -20°C to 80°C.
Application
Informations légales