Z740326
ClearASeal Peel™ heat sealable seal
VII LabRoll™, W × L 115 mm × 350 m, sterile
Synonyme(s) :
non-pearceable film, plate seal, qPCR storage
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Caractéristiques
piercable: no
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
IST Scientific IST-101-115SR
Larg. × L
115 mm × 350 m
Catégories apparentées
Description générale
Compatibility: Polypropylene (PP), Polyethylene (PE), Polystyrene (PS) & Cyclic Olefin Copolymer (COC) plates.
Seal integrity range: -80°C to 80°C.
Application
Informations légales